Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Nastro per etichettatura
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Giallo
Verde
Dimensions (LxW):
13.7 m x 12.7 mm
13.7 m x 19 mm
13.7 m x 25.4 mm
54.6 m x 25.4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- Eccellenti per l'uso con dispenser di nastro di etichettatura Write-On™ multirotolo (F13472-0000 e F13473-0000)
- Matita, penna a sfera o pennarello a solvente rimangono leggibili nelle condizioni di laboratorio più difficili
- In carta colorata con adesivo in resina di gomma che resiste all'umidità e alla maggior parte dei solventi
- Resistenza a una temperatura massima di 157 ºC (315 ºF) per 30 minuti o di 80 ºC (176 ºF) per 24 ore; utilizzo possibile fino a -80 ºC (-112 ºF)
- Resistenza a cicli di autoclavaggio a vapore a 121 ºC (250 ºF) e a raggi gamma compresi tra 13.0 e 45.0 kGy
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Tipo di adesivo | Adesivo |
| Rivestimento | None |
| Colore | Bianco |
| Display | Blank |
| Finitura | Matte White |
| Formato | Roll |
| Materiale | Paper |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Ink Jet |
| Vedi altri risultati |