Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Nastro per etichettatura
Codice prodotto. 13475226 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Giallo
Verde
Dimensions (LxW):
13.7 m x 12.7 mm
13.7 m x 19 mm
13.7 m x 25.4 mm
54.6 m x 25.4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 13475226
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ F134820050
In grado di aderire a qualsiasi superficie pulita, inclusi i materiali rivestiti in resina di fluoropolimero Teflon™. Il nastro per etichettatura Bel Art™ si può rimuovere senza lasciare residui.
  • Eccellenti per l'uso con dispenser di nastro di etichettatura Write-On™ multirotolo (F13472-0000 e F13473-0000)
  • Matita, penna a sfera o pennarello a solvente rimangono leggibili nelle condizioni di laboratorio più difficili
  • In carta colorata con adesivo in resina di gomma che resiste all'umidità e alla maggior parte dei solventi
  • Resistenza a una temperatura massima di 157 ºC (315 ºF) per 30 minuti o di 80 ºC (176 ºF) per 24 ore; utilizzo possibile fino a -80 ºC (-112 ºF)
  • Resistenza a cicli di autoclavaggio a vapore a 121 ºC (250 ºF) e a raggi gamma compresi tra 13.0 e 45.0 kGy
Specifica
Autoclavabile
Tipo di adesivo Adesivo
Rivestimento None
Colore Verde
Display Blank
Finitura Matte
Formato Roll
Materiale Paper
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Product Type Label Tape
Sterilità Non-sterile
Quantità 6/Pk.
Temperature Range (Metric) Da –80 a 157 °C
Dimensions (LxW) 13.7 m x 12.7 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 15 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 13.7 m
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.7 mm