Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Nastro per etichettatura
Codice prodotto. 13485226 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Giallo
Verde
Dimensions (LxW):
13.7 m x 12.7 mm
13.7 m x 19 mm
13.7 m x 25.4 mm
54.6 m x 25.4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 13485226
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ F134810075
Edge
In grado di aderire a qualsiasi superficie pulita, inclusi i materiali rivestiti in resina di fluoropolimero Teflon™. Il nastro per etichettatura Bel Art™ si può rimuovere senza lasciare residui.
  • Eccellenti per l'uso con dispenser di nastro di etichettatura Write-On™ multirotolo (F13472-0000 e F13473-0000)
  • Matita, penna a sfera o pennarello a solvente rimangono leggibili nelle condizioni di laboratorio più difficili
  • In carta colorata con adesivo in resina di gomma che resiste all'umidità e alla maggior parte dei solventi
  • Resistenza a una temperatura massima di 157 ºC (315 ºF) per 30 minuti o di 80 ºC (176 ºF) per 24 ore; utilizzo possibile fino a -80 ºC (-112 ºF)
  • Resistenza a cicli di autoclavaggio a vapore a 121 ºC (250 ºF) e a raggi gamma compresi tra 13.0 e 45.0 kGy
Specifica
Autoclavabile
Tipo di adesivo Adesivo
Rivestimento None
Colore Giallo
Display Blank
Finitura Matte
Formato Roll
Materiale Paper
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Product Type Nastro per etichettatura
Sterilità Non-sterile
Quantità 4/conf.
Temperature Range (Metric) Da –80 a 157 °C
Dimensions (LxW) 13.7 m x 19 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 15 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 13.7 m
Larghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 19 mm
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado