Learn More
Brady™ Etichette in vinile LabelMaker™
Codice prodotto. p-8001101
Click to view available options
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 15113349
Marca: Brady™ 131590
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
LabelMaker™ Vinyl Labels are ideal for barcode labelling, circuit board labelling, component and equipment labelling, laboratory labelling, wire and cable labelling.
  • Abrasion-resistant, chemical-resistant, corrosion-resistant, humidity-resistant, UV-resistant, and weather-resistant.
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognised
Descrizione BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels
Tipo di adesivo Repositionable Rubber
Rivestimento Vinyl
Colore Black on White
Finitura Semi-gloss
Formato Label
Materiale Vinyl
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Da utilizzare con (applicazione) Barcode labelling, Circuit board labelling, Component and equipment labelling, Laboratory labelling, Wire and cable labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP41, BMP51, BMP53
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 160 Labels/Box
Quantità 160 Pk.
Forma Square
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +176°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0073 in.
Spessore (sistema metrico) 0.185 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 28.58 mm
Diametro dei cavi 12 to 10 AWG
Dimensions (LxW) 25.4 x 25.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.2 in.
Diametro (sistema metrico) 5.1 mm