Learn More
Fisherbrand™ Labjack
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 kg
30 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Alluminio |
| Altezza (sistema metrico) | 470 mm |
| Dimensioni (L x P) | 320 x 260 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 30 kg |
| Product Type | Labjack |
| Descrizione | Max. load of 30kg |
| Quantità | 1 Ea. |