Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ DispoLadle
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15674134 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
500 mm
1000 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 15674134
Marca: Buerkle™ 53936640
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Embossed for measuring in 10mL increments. Buerkle™ LaboPlast™ DispoLadle includes a spout on both sides for right or left-hand operation.
  • 200 mL dipper
  • 92 mm external diameter
  • Ergonomic handle
  • Spouts on both sides for right or left-hand operation
  • HDPE
  • Clean room manufactured
  • 20 pieces per pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Ladle
Materiale HDPE
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Stile Dual spouts
Colore White
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 500 mm