Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ DispoLadle
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
500 mm
1000 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
- 200 mL dipper
- 92 mm external diameter
- Ergonomic handle
- Spouts on both sides for right or left-hand operation
- HDPE
- Clean room manufactured
- 20 pieces per pack
Specifica
Specifica
| Product Type | Ladle |
| Materiale | HDPE |
| Capacità (sistema metrico) | 200 mL |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Non-sterile |
| Stile | Dual spouts |
| Colore | White |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 500 mm |