Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ Disposable Scoop
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Include:
With Cover
Without Cover
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Scoop, disposable with or without cover
- Polystyrene, white
- Individually packaged
- Production and packaging according to Cleanroom Class 7
- With EU Foodstuffs and FDA approval
Specifica
Specifica
| Quantità | 10 |
| Descrizione | With Cover |
| Sterilità | Non-sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Colore | White |
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Monouso | Si |
| Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuffs |
| Include | With Cover |
| Materiale | Polystyrene |
| Vedi altri risultati |