Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ Disposable Spatula
Buerkle™ LaboPlast™ Disposable Spatula with a long, ergonomically-shaped, stable handle and a sharp blade.
19.80€ - 30.55€
Specifica
Product Type | Disposable Spatula |
---|---|
Materiale | Polystyrene |
Tipo di maniglia | Ergonomically shaped |
Monouso | Si |
Colore | White |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15326317
|
Buerkle™
5378-0009 |
Without Sleeve |
19.80€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15336317
|
Buerkle™
5378-0010 |
With Transparent Sleeve |
30.55€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Ideal for sampling powders, granulates and pastes
- Transparent sealing sleeve reduces contamination
- White
- Individually packaged
- Production, assembly and packaging according to clean room class 7
- With EU foodstuffs and FDA approval
Specifica
Disposable Spatula | |
Ergonomically shaped | |
White | |
Ideal for Sampling Powders, Granulates, Pastes and Foodstuffs | |
150 mm |
Polystyrene | |
Si | |
FDA | |
10/Pk. |