Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ Disposable Spatula
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15336317 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Include:
With Transparent Sleeve
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15336317
Marca: Buerkle™ 53780010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disposable spatula features a long, ergonomically-shaped, stable handle and a sharp blade.
  • Ideal for sampling powders, granulates and pastes
  • Transparent sealing sleeve reduces contamination
  • White
  • Individually packaged
  • Production, assembly and packaging according to Cleanroom Class 7
  • With EU foodstuffs and FDA approval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 10/Pk.
Colore White
Certificazione/Conformità FDA
Monouso Si
Product Type Disposable Spatula
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for Sampling Powders, Granulates, Pastes and Foodstuffs
Lunghezza (sistema metrico) lama 150 mm
Include With Transparent Sleeve
Materiale Polystyrene
Tipo di maniglia Ergonomically shaped
Lunghezza (sistema metrico) 268 mm