Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ Disposable Spoon
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15356317 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 mL
10 mL
Lunghezza (sistema metrico):
127 mm
170 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15356317
Marca: Buerkle™ 53780012
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The LaboPlast™ Disposable Spoon is produced in a clean room of class 7 (10,000) and individually wrapped for single use. Ideal for sampling powders, granulates and fluids.
  • PS, white
  • Individually packaged
  • Production and packaging according to Cleanroom Class 7
  • Complies with EU food requirements and FDA regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Colore White
Certificazione/Conformità FDA
Monouso Si
Da utilizzare con (applicazione) Foodstuffs
Materiale Polystyrene
Lunghezza (sistema metrico) 170 mm