Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ Disposable Spoon
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 mL
10 mL
Lunghezza (sistema metrico):
127 mm
170 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- PS, white
- Individually packaged
- Production and packaging according to Cleanroom Class 7
- Complies with EU food requirements and FDA regulations
Specifica
Specifica
| Sterilità | Non-sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 2.5 mL |
| Colore | White |
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuffs |
| Materiale | Polystyrene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 127 mm |