Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ Disposable Scoop
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Include:
With Cover
Without Cover
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Scoop, disposable with or without cover
- Polystyrene, white
- Individually packaged
- Production and packaging according to Cleanroom Class 7
- With EU Foodstuffs and FDA approval
Specifica
Specifica
| Descrizione | Without Cover |
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Monouso | Single-use |
| Product Type | Disposable Scoop |
| Include | Without Cover |
| Materiale | Polystyrene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 141 mm |