Learn More
Buerkle™ MicroDispo™ Disposable Sampler
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10093982
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
1.000 mm
1000 mm
Sterilità:
Non sterile
Si
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 10093982
Marca: Buerkle™ 53932251
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Extracts small sample quantities for analysis. Buerkle™ SteriPlast™ MicroDispo takes precise target point samples of free-flowing powders and small-grain bulk materials.
  • Ergonomic handle
  • HDPE
  • Cleanroom manufactured
  • Optionally sterilized by gamma rays
  • 21 mm dia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Disposable Sampler
Materiale HDPE
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Monouso Single-use
Sterilità Sterile
Lunghezza (sistema metrico) 1000 mm