Learn More
Buerkle™ MicroDispo™ Disposable Sampler
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
1.000 mm
1000 mm
Sterilità:
Non sterile
Si
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
- Ergonomic handle
- HDPE
- Cleanroom manufactured
- Optionally sterilized by gamma rays
- 21 mm dia.
Specifica
Specifica
| Product Type | Disposable Sampler |
| Materiale | HDPE |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Sterile |
| Lunghezza (sistema metrico) | 500 mm |