Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ Bio Spatulas
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
263 mm Total
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Ergonomically shaped handle
- Spatula is ideal for sampling powders, granulates, and pastes
- Sharp blade penetrates directly into containers such as paper or plastic sacks
- Made of environmentally sound polyethylene
- Individually packaged in bio-PE film for disposable use
- 100% recyclable
- Approved for use with foodstuffs
- Quantity: 10/Pack
Specifica
Specifica
| Descrizione | Insertion depth: 150 mm |
| Product Type | Spatula |
| Materiale | Polyethylene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 263 mm Total |
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Partager une correction de contenu