Learn More
KNF Bottiglia da laboratorio DURAN™ YOUTILITY
Codice prodotto. 17708514
Click to view available options
Modello:
SC 820 G
SC 840 G
Portata:
20 L/min.
34 L/min.
Peso (sistema metrico):
13.35 kg
15.75 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17708514
Marca: KNF 329849/338082
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
LABOPORT™ Vacuum Pump System is a chemically-resistant vacuum pump system comprising diaphragm vacuum pump, base plate, separator on suction side, high performance condenser on pressure side and vacuum controller.
  • Chemically-resistant vacuum pump system comprising chemically resistant diaphragm vacuum pump, base plate, separator on suction side, high performance condenser on pressure side and remote-controlled vacuum controller.
  • Ideal for rotary evaporation and other applications where control of vacuum level is important.
Specifica
Vuoto max 6 Mbar
Controllo Remote-Control Vacuum Controller
Tipo di motore Brushless DC
Include Diaphragm Vacuum Pump, Base Plate, Separator on Suction Side, High Performance Condenser on Pressure Side and Vacuum Controller
Certificazione/Conformità CE
Dimensioni (L x P x A) 347 x 260 x 416 mm
Descrizione LABOPORT™ Vacuum Pump System SC 820 G
Materiale PTFE, FFPM
Modello SC 820 G
Tipo di spina Worldwide
Peso (sistema metrico) 13.35 kg
Linea di prodotti LABOPORT
Temperatura (sistema metrico) max 40°C
Temperatura min. (sistema metrico) 5°C
Portata 20 L/min.
Da utilizzare con Gases and Vapors
Frequenza 50/60Hz
Overall Height (English) 416 mm
Overall Length (English) 347 mm
Overall Width (English) 260 mm
Tipo di pompa Vacuum System
Valori nominali armadio IP30
N. di teste pompe 2
Capacita olio Oil-Free
Applicazioni Distillation
No. of Stages 2
Maximum Pressure 0.1 bar
Tensione 110/240 V
Quantità 1 Ea.
Profondità (sistema imperiale) 260 mm