Learn More
Fisherbrand™ Holder for Glass Flasks
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Labor Glasses
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Immersion Basket |
| Diametro (sistema metrico) | 59 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Labor Glasses |
| Altezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Materiale | Stainless Steel |