Learn More
Buerkle™ Laboratory Bucket
Codice prodotto. 10358722 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10358722
Marca: Buerkle™ 23060015
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Laboratory bucket for transporting, decanting and mixing. Safe emptying with wide spout. Handle made of metal.
  • PE, white
  • With contents scale, graduation 1000 ml
  • With spout
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Portaprovette
Capacità (sistema metrico) 15 l
Materiale Polietilene
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 3.96 gal.
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) parte inferiore 320 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 320 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per l'uso con prodotti alimentari
Materiale maniglia Metallo
Altezza (sistema metrico) 340 mm
Include Maniglia
Quantità Conf. da 10