Learn More
BRAND™ Laboratory Forceps
Codice prodotto. 15251209 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
Stile punta:
Pointed
Quantità (N. per custodia):
10
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15251209
Marca: BRAND™ 112805
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Manufactured from either PMP or POM for durability and resistance.
  • PMP forceps with pointed ends, autoclavable at 121°C, pack of 10
  • POM forceps with round ends, glass-fiber reinforced, pack of 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Stile punta Pointed
Materiale PMP
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
Product Type Forceps
Quantità (N. per custodia) 10