Learn More
Laboratory Fortifying Stock Solution For Environmental Analysis, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
Descrizione
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| P | 50μg/mL |
| Al | 25μg/mL |
| As | 25μg/mL |
| B | 25μg/mL |
| Ba | 25μg/mL |
| Cr | 25μg/mL |
| Cu | 25μg/mL |
| Fe | 25μg/mL |
| Li | 25μg/mL |
| Mn | 25μg/mL |
| Ni | 25μg/mL |
| Pb | 25μg/mL |
| Sb | 25μg/mL |
| Se | 25μg/mL |
| SiO&subscript_2; | 25μg/mL |
| Sr | 25μg/mL |
| Tl | 25μg/mL |
| Zn | 25μg/mL |
| Cd | 10μg/mL |
| Co | 10μg/mL |
| Mo | 10μg/mL |
| Sn | 10μg/mL |
| V | 10μg/mL |
| Be | 5μg/mL |
| Ag | 2.5μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | LFS Solution 1 |
| Imballaggio | Triple-leached LDPE bottle |
| Certificato di analisi | With Certificate of Analysis. |
| Concentration or Composition Notes | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Tecnica | AA, ICP |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid/Trace Tartaric Acid/Trace Hydrogen Fluoride |
| Quantità | 125 mL |
| Grado | Environmental |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- LFS Solution 1
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid, hydrofluoric acid
Product intended for laboratory use only