Learn More
Laboratory Fortifying Stock Solution For Environmental Analysis, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. p-218902 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
Codice prodotto. 11445908
Marca: SPEX Certiprep LFS1100
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
P50μg/mL
Al25μg/mL
As25μg/mL
B25μg/mL
Ba25μg/mL
Cr25μg/mL
Cu25μg/mL
Fe25μg/mL
Li25μg/mL
Mn25μg/mL
Ni25μg/mL
Pb25μg/mL
Sb25μg/mL
Se25μg/mL
SiO&subscript_2;25μg/mL
Sr25μg/mL
Tl25μg/mL
Zn25μg/mL
Cd10μg/mL
Co10μg/mL
Mo10μg/mL
Sn10μg/mL
V10μg/mL
Be5μg/mL
Ag2.5μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico LFS Solution 1
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
Certificato di analisi With Certificate of Analysis.
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Nitric Acid/Trace Tartaric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Quantità 125 mL
Grado Environmental
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Components in 5% HNO3/tr. Tartaric acid/tr. HF. Mercury is supplied separately.
Al    •25μg/mL
Sb    •25μg/mL
As    •25μg/mL
Ba    •25μg/mL
Be    •5μg/mL
B    •25μg/mL
Cd    •10μg/mL
Cr    •25μg/mL
Co    •10μg/mL
Cu    •25μg/mL
Fe    •25μg/mL
Pb    •25μg/mL
Li    •25μg/mL
Mn    •25μg/mL
Hg    •5μg/mL
Mo    •10μg/mL
Ni    •25μg/mL
P    •50μg/mL
Se    •25μg/mL
SiO2    •25μg/mL
Ag    •2.5μg/mL
Sr    •25μg/mL
Tl    •25μg/mL
Sn    •10μg/mL
V    •10μg/mL
Zn    •25μg/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • LFS Solution 1
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid, hydrofluoric acid
Product intended for laboratory use only