Learn More
Smeg™ Laboratory Glassware Washer
Codice prodotto. 15375052
Click to view available options
Include:
20 default programs + 10 free
20 default programs + 10 free, active thermodynamic drying
7 default programs
7 default programs, alkaline powder detergent dispenser
9 default programs + 6 free
Requisiti elettrici:
1/N/PE 230V - 50Hz - 2,8 kW max
3/N/PE 400V - 50Hz - 7 kW max
3/N/PE 400V - 50Hz - 7 kW max (switchable single-phase 230V)
Impostazione della temperatura:
Washing up to 85°C
Washing up to 95°C
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15375052
missing translation for 'mfr': Smeg™ GW1160C
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Clean a wide range of glassware with this washer. Smeg™ Laboratory Glassware Washers are manufactured with high quality materials and feature faultless, intuitive performance. Specific accessories ensure high quality washing of even the most difficult and dirtier instruments.
  • Microprocessor electronic control
  • Active thermodynamic drying
  • Alkaline powder detergent dispenser
  • Peristaltic pump for acid liquid neutralizer
  • Washing chamber and internal door in AISI 304 stainless steel
  • External panels made in AISI 304 stainless steel
  • 2 independent washing levels through telescopic guides
  • Incorporated water softener with salt sensor
  • Cold water and demineralized water connections
  • Electronic door lock system for user safety
  • Without trolleys
Specifica
Materiale Stainless Steel
Product Type Glassware Washer
Include 9 default programs + 6 free
Impostazione della temperatura Washing up to 95°C
Dimensioni interne (L x P x A) 490 x 525 x 570mm
Requisiti elettrici 3/N/PE 400V - 50Hz - 7 kW max