Learn More
Epredia™ Laboratory Marking Pen, Secureline Marker II
Codice prodotto. 12657736 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Laboratory Marking Pen
Secureline Marker II
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 12657736
Marca: Epredia™ 1451
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Mark cassettes and microscope slides with the Epredia™ Laboratory Marking Pen.
  • Resistant to common laboratory solvents (water, 10% neutral buffered formalin, alcohol)
  • Extra fine point for precise writing
  • Non-sterile
  • Not made with natural rubber latex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Secureline Marker II
Colore Nero