Learn More
Nickel Electro™ Crogioli in nichel da laboratorio
Codice prodotto. 11439599 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
20 mm
30 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Spessore (sistema metrico):
0.5 mm
1 mm
1.5 mm
2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11439599
Marca: Nickel Electro™ 40
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Get optimum results with nickel crucibles. With working temperature ranges up to 350°C, the Nickel Electro™ Nickel Crucible Capacity consistently has a long working life.
  • Tall form, without lid
  • Suitable for strong alkalis and phosphoric acid
  • Resistant to HF and Cl2below 500°C and to HCl
  • Capacity and dimensions are approximate
  • Working temperature range up to 350°C will ensure crucible has a long working life
  • In the analytical laboratory, nickel crucibles provide a low cost crucible
  • Can be used for research, experiments, chemical analysis, tests, quality control and education
Specifica
Materiale Nichel
Temperatura max (sistema metrico) 350 °C
Quantità 1 Pezzo
Spessore (sistema metrico) 2 mm
Capacità (sistema metrico) 130 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 60 mm
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Product Type Crogiolo da laboratorio