Learn More
Fisherbrand™ Quaderni da laboratorio
Codice prodotto. 15801658 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore coperchio:
Blu
Green
Nero
Rosso
Rigata:
griglia
N. di pagine:
100
200
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 15801658
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Conserva le informazioni in modo sicuro e ben organizzato con questi quaderni da laboratorio Fisherbrand™. Perfetti per le applicazioni più diverse - annotazione dei dati di ricerca, procedure sperimentali, idee per nuovi design e attività di sviluppo.
  • Le pagine di questi quaderni prive di acidi sono numerate e includono spazi per il titolo, il numero del progetto, il numero del quaderno, la data e la firma del testimone
  • I quaderni aperti restano distesi piatti
  • Ogni quaderno comprende i dati dell’utente, le istruzioni, l’indice, la tavola periodica e le tabelle di conversione
  • Il segnalibro a nastro assicura una consultazione rapida
  • Le copertine di tutte le versioni sono impermeabili e resistono e agli agenti chimici
Specifica
Materiale Cartone / carta
Rigata griglia
Width (English) Page 8.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) pagina 11 in.
Colore Black
Colore coperchio Nero
Dimensioni (L x P) 21.8 x 28.1 cm
Lunghezza (sistema metrico) pagina 27.9 cm
Larghezza (sistema metrico) pagina 21.6 cm
Autoclavabile Not Autoclavable
Monouso Single-use
Grid Type 0.25 in. (6 mm)
N. di pagine 100
Product Type taccuino