Descrizione
- Le pagine di questi quaderni prive di acidi sono numerate e includono spazi per il titolo, il numero del progetto, il numero del quaderno, la data e la firma del testimone
- I quaderni aperti restano distesi piatti
- Ogni quaderno comprende i dati dell’utente, le istruzioni, l’indice, la tavola periodica e le tabelle di conversione
- Il segnalibro a nastro assicura una consultazione rapida
- Le copertine di tutte le versioni sono impermeabili e resistono e agli agenti chimici
Specifica
Specifica
| Materiale | Cartone / carta |
| Rigata | Sì |
| Width (English) Page | 8.5 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) pagina | 11 in. |
| Colore | Blue |
| Colore coperchio | Blu |
| Dimensioni (L x P) | 21.8 x 28.1 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) pagina | 27.9 cm |
| Larghezza (sistema metrico) pagina | 21.6 cm |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Vedi altri risultati |