Learn More
Fisherbrand™ Quaderni da laboratorio
Codice prodotto. 16236870 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore coperchio:
Blu
Green
Nero
Rosso
Rigata:
griglia
N. di pagine:
100
200
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 16236870
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Conserva le informazioni in modo sicuro e ben organizzato con questi quaderni da laboratorio Fisherbrand™. Perfetti per le applicazioni più diverse - annotazione dei dati di ricerca, procedure sperimentali, idee per nuovi design e attività di sviluppo.
  • Archival-quality acid-free pages are numbered and include spaces for title, project number, book number, date, and witness signature.
  • Lies flat when opened.
  • User data, notebook instructions, table of contents, periodic table and conversion tables are included in every book.
  • Bookmark ribbon holds your place for quick reference.
  • Covers for all versions are waterproof and chemical-resistant.
  • Lined notebooks feature college-ruled pages for easy report writing.
  • All notebooks contain periodic and conversion tables in the back.
  • Marker ribbon.
  • 8-1/2 x 11 in. (218 x 281 mm)
Note: The line model notebooks have a slight impression of vertical lines. The lines are faint -- only printed at 30%. These vertical lines are helpful if you need to add graphs or drawings to the page.
Specifications
Materiale Cartone / carta
Rigata
Width (English) Page 8.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) pagina 11 in.
Colore Green
Colore coperchio Green
Dimensioni (L x P) 21.8 x 28.1 cm
Lunghezza (sistema metrico) pagina 27.9 cm
Larghezza (sistema metrico) pagina 21.6 cm
N. di pagine 100
Product Type taccuino