Learn More
Heathrow Scientific™ Laboratory Notebooks
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore coperchio:
Black
Blue
Red
Rigata:
Grid
Sì
N. di pagine:
100
200
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Numbered, acid-free, pages
- Include spaces for title, project number, book number, date, and witness signature
- Lined notebooks feature college-ruled pages for easy report writing
- Covers for all versions are waterproof and chemical-resistant
- Measures 218 x 281 mm
Specifica
Specifica
| Materiale | Acid-free Paper |
| Rigata | Sì |
| Width (English) Page | 8.5 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) pagina | 11 in. |
| Colore | Red |
| Colore coperchio | Red |
| Dimensioni (L x P) | 11 x 8.5 in. (281 x 218 mm) |
| Lunghezza (sistema metrico) pagina | 27.9 cm |
| Larghezza (sistema metrico) pagina | 21.6 cm |
| N. di pagine | 200 |
| Vedi altri risultati |