Learn More
Heathrow Scientific™ Laboratory Notebooks
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-200020865 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore coperchio:
Black
Blue
Red
Rigata:
Grid
N. di pagine:
100
200
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11384035
Marca: Heathrow Scientific™ HS8610A
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Record research data, experimental procedures, and design ideas. Laboratory Notebooks contain periodic and conversion tables in the back.
  • Numbered, acid-free, pages
  • Include spaces for title, project number, book number, date, and witness signature
  • Lined notebooks feature college-ruled pages for easy report writing
  • Covers for all versions are waterproof and chemical-resistant
  • Measures 218 x 281 mm
  • 12 per case
Specifica
Materiale Acid-free Paper
Rigata Grid
Width (English) Page 8.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) pagina 11 in.
Colore Black
Colore coperchio Black
Lunghezza (sistema metrico) pagina 27.9 cm
Larghezza (sistema metrico) pagina 21.6 cm
N. di pagine 100
Product Type Notebook
Quantità 12 Pk.