Learn More
Soluzione tampone pH 2.00 da laboratorio
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 ml
Dimensione della confezione:
250mL
Descrizione
Reagecon manufactures the most comprehensive range of pH reagents in the world; these are designed to suit all end user requirements. This laboratory grade buffer is manufactured to exacting specifications with an extended shelf life and is supplied with a detailed Certificate of Analysis and comprehensive label.
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 0 °C |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| pH | 2 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 250 ml |
| Odore | Caratteristica |
| Informazioni di solubilità | Fully miscible in water |