Learn More
Nickel Electro™ Laboratory Stainless Steel Crucibles
Codice prodotto. 12827683 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
25 mL
30 mL
50 mL
70 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 12827683
Marca: Nickel Electro™ 124
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nickel Electro™ Laboratory Stainless Steel Crucibles are shatterpeoof, seamless, and have a bright finish.
  • Stainless steel
  • Hard wearing
  • Non-magnetic
  • Seamless
  • Shatterproof
Specifica
Materiale Stainless Steel
Temperatura max (sistema metrico) 550°C
Min. Temperature (Metric) -196°C
Quantità 10 Pk.
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) esterno 35 mm
Altezza (sistema metrico) 35 mm
Product Type Laboratory Crucible