Learn More
Brady™ LABXPERT™ Nylon Cloth Labels
Codice prodotto. 10357702
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0.825 in.
1in.
1.25 in.
Altezza (sistema imperiale):
0.375 in.
0.5 in.
1.5 in.
1.9 in.
Dimensioni (sistema metrico):
For 0.5 to 8 mL vials
For 0.6 mL vials
For 1.0 to 8.0 mL vials
For 1.5 to 2.0 mL vials
For 12 to 24 mL vials
Include:
Primary label only
Secondary label, 0.375 in. dia.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 10357702
Marca: Brady™ 060911
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
LABXPERT™ Nylon Cloth Labels are nylon cloth (B-499) wrap-around labels that are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • All-in-one cartridge includes label supply and R4300 Series ribbon
Specifica
Certificazione/Conformità UL
Descrizione Montaggio a superficie
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore Black, White
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Nylon Cloth
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Bottles, Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, General identification, Laboratory identification, Panel identification, Petri dish, Tube, Vial
Da utilizzare con (apparecchiatura) iDXPERT™, LabXpert™ Printer
Include Primary label only
Etichette per riga 1
Quantità 275/Pk.
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema metrico) For 0.6 mL vials
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.165 mm
Dimensions (LxW) 0.375 x 0.825 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.825 in.
Larghezza (sistema metrico) 20.96 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Altezza (sistema metrico) 0.9 cm