Learn More
Brady™ LABXPERT™ Nylon Cloth Labels
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0.825 in.
1in.
1.25 in.
Altezza (sistema imperiale):
0.375 in.
0.5 in.
1.5 in.
1.9 in.
Dimensioni (sistema metrico):
For 0.5 to 8 mL vials
For 0.6 mL vials
For 1.0 to 8.0 mL vials
For 1.5 to 2.0 mL vials
For 12 to 24 mL vials
Include:
Primary label only
Secondary label, 0.375 in. dia.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Descrizione
LABXPERT™ Nylon Cloth Labels are nylon cloth (B-499) wrap-around labels that are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
- Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
- Recommended for indoor use
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
- All-in-one cartridge includes label supply and R4300 Series ribbon
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | RoHS, UL |
| Descrizione | Montaggio a superficie |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Colore | Nero su bianco, White |
| Finitura | Opaco |
| Materiale | Tela di nylon |
| Da utilizzare con (applicazione) | Flaconi, provette coniche, identificazione generale e industriale, identificazione generale, contrassegno di componenti interni ai pannelli, identificazione in laboratorio, contrassegni al di fuori dei pannelli, identificazione dei pannelli, piastre di Petri, provetta |
| Include | Primary label only |
| Etichette per riga | 1 |
| Quantità | 125/Roll |
| Vedi altri risultati |