Learn More
Lactic acid, ACS, 85.0-90.0% aq. soln.
Codice prodotto. 11327878
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11327878 100 g 100g
11337878 500 g 500g
11347878 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11327878 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036415.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ajouter au panier
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 50-21-5 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
It is used most commonly by athletes to describe the intense pain felt during exhaustive exercise. Used to make cultured dairy products, as a food preservative, and to make chemicals. Useful for the creation of highly aligned electrospun poly-L-lactic acid fibers for nerve regeneration applications. Poly(lactic acid) nanocomposites with various organoclays shows useful application for gas permeability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-21-5
Formula molecolare C3H6O3
Molecular Weight (g/mol) 90.08
Numero MDL MFCD00004520
InChI Key JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC Name Acido 2-idrossipropanoico
SMILES CC(O)C(O)=O
Spécification
Materiale o nome chimico Lactic acid
Nota nome For analysis ACS
Punto di fusione 18°C
Punti di ebollizione 122°C (15 mm)
Densità 1.209 g/mL
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.427
Intervallo percentuale saggio 85.0 to 90.0%
Beilstein 1209341
Indice di Merck 14,5336
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol,furfurol,alcohol and water. Partially soluble in diethyl ether. Practically insoluble in chloroform,petroleum ether,carbon disulfide.
Peso formulazione 90.08
Grado ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lactic acid, ACS, 85.0-90.0% aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Pericolo
Catégorie de danger
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Mention de danger
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Conseils de prudence
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.