Learn More
Lactic Acid, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiDescrizione
Lactic Acid, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur
Specifica
Specifica
| pH | 1,2 |
| Punti di ebollizione | 125°C |
| Colore | Yellow |
| Quantità | 500 mL |
| Imballaggio | HDPE plastic bottle |
| Forma fisica | Liquid |
| Peso formulazione | 90.08g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lactic acid
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Propanoic acid, 2-hydroxy-, (S)-