Learn More
Acido lattico, ultrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10141430 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10141430 500 mL 500mL
10000220 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10141430 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore L/0100/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 79-33-4
Formula molecolare C3H6O3
Molecular Weight (g/mol) 90.08
Numero MDL MFCD00004520
InChI Key JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC Name Acido 2-idrossipropanoico
SMILES CC(O)C(O)=O
Specifica
pH 1,2
Punti di ebollizione 125°C
Colore Giallo
Peso formulazione 90.08g/mol
Quantità 500 mL
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Forma fisica Liquido
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(+)-Lactic acid, 90% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.