Learn More
Lactic acid, Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15636730
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15636730 250 mL 250mL
15626730 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15636730 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 69775250ML
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-02-2027
Aggiungi al carrello
Tested according to Ph.Eur.
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-21-5
Formula molecolare C3H6O3
Molecular Weight (g/mol) 90.08
Numero MDL MFCD00004520
InChI Key JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC Name Acido 2-idrossipropanoico
SMILES CC(O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lactic acid
Densità 1.209g/mL at 25°C
Quantità 250 mL
Punto d'infiammabilità 113°C (235.4°F)
Formula lineare CH3CH(OH)COOH
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1209341
Peso formulazione 90.08g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lactic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid