missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Lactoferrin Antibody Pair [HRP]

Codice prodotto. p-7183099 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18200868

Marca: Novus Biologicals™ NBP27934515PLATES

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Lactoferrin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Intervallo saggio 78.125 pg/mL
Assay Sensitivity 78.125-5000 pg/mL
Saggio Sandwich ELISA
Coniugato HRP
Product Type Antibody Pairs
Specificità This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Lactoferrin.
Target Species Human
Da utilizzare con (applicazione) Sandwich ELISA
Alias gene EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, GIG12, growth-inhibiting protein 12, HLF2, Lactoferrin, lactotransferrin, LF, neutrophil lactoferrin, talalactoferrin
ID gene (immissione) 4057
Simbolo del gene LTF
Specie ospite Rabbit
Contenuto kit
  • Detection Antibody: 0.2 mg/mL of rabbit anti-Human Lactoferrin monoclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % HRP-Protector, pH 7.4, store at 4C).
  • Capture Antibody: 0.5 mg/mL of rabbit anti-Human Lactoferrin monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Standard: Each vial contains 180 ng of recombinant Human Lactoferrin.
  • Quantità 15 Plates
    Status giuridico RUO
    Disciplina di ricerca Amino Acids Drugs and other small molecules
    Requisiti di stoccaggio Storage is content dependent.
    Bersaglio Lactoferrin
    Tecnica 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in PBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.5 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20 to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 5000 pg/mL is recommended.
    Vedi altri risultati Mostra meno risultati
    Correzione del contenuto del prodotto

    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

    Titolo del prodotto

    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato