missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Lactoferrin Native Protein
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
Descrizione
Native Lactoferrin The Lactoferrin Native Protein is derived from Human neutrophil. The Lactoferrin Native Protein has been validated for the following applications: Western Blot, SDS-Page.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | SDS-PAGE, Western Blot |
| Formulazione | 100 mM Tris-HCl (pH 8.0), 300 mM NaCl |
| ID gene (immissione) | 4057 |
| Peso molecolare | 78 kDa |
| Quantità | 100 μg |
| Sorgente | Human neutrophil |
| Requisiti di stoccaggio | Store at -20 to -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Alias gene | EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, GIG12, growth-inhibiting protein 12, HLF2, Lactoferrin, lactotransferrin, LF, neutrophil lactoferrin, talalactoferrin |
| Simbolo del gene | LTF |
| Tampone | 100 mM Tris-HCl (pH 8.0), 300 mM NaCl |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto