Learn More
Bochem™ Mestolo
Codice prodotto. 10028250
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 ml
220 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10028250
Marca: Bochem™ 8742
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In acciaio inox
  • Ladle scoop
  • Flat handle
  • Stainless steel
Specifica
Forma Piatto
Capacità (sistema metrico) 220 ml
Certificazione/Conformità AISI 304
Product Type Dosatori a mestolo
Materiale Acciaio inox 18/10
Tipo di maniglia Piatto
Lunghezza (sistema metrico) 315 mm