Learn More
Bochem™ Mestolo
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 ml
220 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ladle scoop
- Flat handle
- Stainless steel
Specifica
Specifica
| Forma | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 200 ml |
| Certificazione/Conformità | AISI 304 |
| Product Type | Dosatori a mestolo |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Tipo di maniglia | Piatto |
| Lunghezza (sistema metrico) | 315 mm |