Learn More
Bochem™ Ladle Scoop
Codice prodotto. 10070841
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
380 mL
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10070841
Marca: Bochem™ 8793
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bochem™ Ladle Scoop is constructed of Stainless Steel and features a rounded handle.
  • Stainless Steel
  • Rounded handle
  • 8mm handle diameter
Specifica
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Materiale Stainless Steel (18/10)
Tipo di maniglia Rounded Handle
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm