Learn More
Bochem™ Ladle Scoop
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
380 mL
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless Steel
- Rounded handle
- 8mm handle diameter
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 380 mL |
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
| Tipo di maniglia | Rounded Handle |
| Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |