Learn More
LAG-3 (CD223) Mouse anti-Human, PE, Clone: T47-530, BD Pharmingen™
Mouse Monoclonal Antibody
179.76€ - 494.34€
Specifica
| Antigene | LAG-3 (CD223) |
|---|---|
| Clone | T47-530 |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | PE |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15834429
|
BD Biosciences
565617 |
25 Tests |
180.00€ 179.76€ / Pezzo Risparmia 0.24€ 0.13% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15824429
|
BD Biosciences
565616 |
100 Tests |
495.00€ 494.34€ / Pezzo Risparmia 0.66€ 0.13% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
LAG-3 (CD223) Monoclonal antibody specifically detects LAG-3 (CD223) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
LAG-3 (CD223) Monoclonal antibody specifically detects LAG-3 (CD223) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.Specifica
| LAG-3 (CD223) | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| Mouse | |
| Cell Biology | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Human LAG-3 Recombinant Protein | |
| Primary |
| T47-530 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| LAG3; CD223; FDC; Lymphocyte activation gene 3 protein; Protein FDC | |
| IgG1 κ | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with R-PE under optimum conditions and unconjugated antibody and free PE were removed. |
For Research Use Only.