Learn More
Corning™ Lambda™ Plus 12-Channels Pipettor, Calibration 3x10 STD
Engineered to provide the highest levels of accuracy, reproducibility, and comfort.
796.29€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO17025
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con Universal Pipette Tip
Numero di canali 12
Product Line Lambda Plus
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17293514
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4084-STD
μ
796.29€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-10-2025
Aggiungi al carrello
17213524
Vedere i documenti
Corning™
4085-STD
5 to 50 μL
796.29€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-10-2025
Aggiungi al carrello
17233524
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4086-STD
Da 20 a 200 μl
796.29€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-10-2025
Aggiungi al carrello
17253524
Vedere i documenti
Corning™
4087-STD
50 to 300 μL
796.29€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-10-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Lambda Plus pipettors feature smooth plunger movement and extremely low pipetting forces. Volume can be set by turning either the thumb wheel or the plunger button, and a locking mechanism prevents accidental change. The Lambda Plus pipettors have been designed to maintain their calibration, even after repeated use and autoclaving. A key is included with each pipettor for easy in-house calibration.
  • Pre-Calibrated Pipettor delivered with ISO 17025 Certificate
  • Test Procedure: 4 measurements at 3 volumes (nominal volume, 50% of nominal volume, 10% of nominal volume or minimal volume)
  • Factory calibrated to strict ISO 8655 standards-3-year warranty
  • Fully autoclavable and UV resistant
  • Designed for universal fit with all common brands of pipet tips
  • Adjustable tip ejector
  • Accuracy (%) ±12 to ±1.5
  • Precision (%) <6.0 to <0.7
Specifica
Specifica
ISO17025
Universal Pipette Tip
Lambda Plus
Autoclavable
12
Multi-Channel Pipette
3 Years