Learn More
Corning™ Lambda™ Plus 12-Channels Pipettor, Calibration 3x4 ALT
Engineered to provide the highest levels of accuracy, reproducibility, and comfort.
650.24€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO17025
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con Universal Pipette Tip
Numero di canali 12
Product Line Lambda™ Plus
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17283514
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4084-ALT
1 to 10 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17203524
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4085-ALT
5 to 50 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17223524
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4086-ALT
20 to 200 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17243524
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4087-ALT
50 to 300 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Lambda Plus pipettors feature smooth plunger movement and extremely low pipetting forces. Volume can be set by turning either the thumb wheel or the plunger button, and a locking mechanism prevents accidental change. The Lambda Plus pipettors have been designed to maintain their calibration, even after repeated use and autoclaving. A key is included with each pipettor for easy in-house calibration.
  • Pre-Calibrated Pipettor delivered with ISO 17025 Certificate
  • Test Procedure: 4 measurements at 3 volumes (nominal volume, 50% of nominal volume, 10% of nominal volume or minimal volume)
  • Factory calibrated to strict ISO 8655 standards-3-year warranty
  • Fully autoclavable and UV resistant
  • Designed for universal fit with all common brands of pipet tips
  • Adjustable tip ejector
  • Accuracy (%) ±12 to ±1.5
  • Precision (%) <6.0 to <0.7
Specifica
Specifica
ISO17025
Universal Pipette Tip
Lambda™ Plus
Yes
Autoclavable
12
Multi-Channel Pipette
3 Years