Learn More
Corning™ Lambda™ Plus Single Channel Pipettor, Calibration 3x4 ALT
Codice prodotto. p-7231788 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
0.2 to 2 μL
0.5 to 10 μL
2 to 20 μL
Da 10 a 100 μl
Da 20 a 200 μl
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17283494
Marca: Corning™ 4070ALT
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Engineered to provide the highest levels of accuracy, reproducibility, and comfort.
Lambda Plus pipettors feature smooth plunger movement and extremely low pipetting forces. Volume can be set by turning either the thumb wheel or the plunger button, and a locking mechanism prevents accidental change. The Lambda Plus pipettors have been designed to maintain their calibration, even after repeated use and autoclaving. A key is included with each pipettor for easy in-house calibration.
  • Pre-Calibrated Pipettor delivered with ISO 17025 Certificate
  • Test Procedure: 4 measurements at 3 volumes (nominal volume, 50% of nominal volume, 10% of nominal volume or minimal volume)
  • Factory calibrated to strict ISO 8655 standards-3-year warranty
  • Fully autoclavable and UV resistant
  • Designed for universal fit with all common brands of pipet tips
  • Adjustable tip ejector
  • Accuracy (%) ±12 to ±1.5
  • Precision (%) <6.0 to <0.7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO17025
Punte compatibili 10 μL Tip
Autoclavabile Autoclavable
Numero di canali 1
Product Line Lambda™ Plus
Tipo Singel Channel Pipette
Volume (sistema metrico) 0.2 to 2 μL
Monitoraggio UV
Warranty 3 Years