missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lamin B1 Antibody (ZL-5), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-45674
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Lamin B1 Monoclonal antibody specifically detects Lamin B1 in Human, Mouse, Rat, Chicken samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Specifica
| Lamin B1 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Western Blot 0.5 - 2 μg/mL, ELISA 0.2 - 1 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 10 - 15 μg/mL, Immunoprecipitation 5 μg/mL | |
| ADLD, lamin B1, lamin-B1, LMN, LMN2, LMNB, MGC111419 | |
| Recombinant human Lamin B. | |
| 0.1 mg | |
| Apoptosis, Cancer, Core ESC Like Genes, Loading Controls, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors | |
| 4001 | |
| Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| ZL-5 | |
| Unconjugated | |
| PBS, 1.0% BSA, 50% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Chicken | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto