missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lamin B1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
289.00€ - 607.00€
Specifica
| Antigene | Lamin B1 |
|---|---|
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, KnockDown |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Forma | Purified |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18385235
|
Novus Biologicals
NBP3-03711-20UL |
20 μL |
289.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18326126
|
Novus Biologicals
NBP3-03711-100UL |
100 μL |
607.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Lamin B1 Polyclonal specifically detects Lamin B1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated.Specifica
| Lamin B1 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| ADLD, lamin B1, lamin-B1, LMN, LMN2, LMNB, MGC111419 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 397-586 of human Lamin B1 (NP_005564.1). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, KnockDown | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Cancer, Core ESC Like Genes, Loading Controls, Phospho Specific, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 4001 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto